Tisk…
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC56254-1G PC56254-5G PC56254-10G PC56254-25G
APOSPC56254-1GEA 622 CZK
APOSPC56254-1G APOSPC56254-5G APOSPC56254-10G APOSPC56254-25G
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₄F₄O₂S
MW: 228.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09971596
CAS číslo: 2358-41-0