Tisk…
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56240-1G PC56240-5G
APOSPC56240-1GEA 3020 CZK
APOSPC56240-1G APOSPC56240-5G
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12404936
CAS číslo: 904285-09-2