Tisk…

2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5624-1G PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA 1490 CZK
APOSPC5624-1G APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₆F₂N₂S
Bod tání: 118 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00472891
CAS číslo: 105512-80-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR