Tisk…
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5623-1G PC5623-25G PC5623-5G
APOSPC5623-1GEA 622 CZK
APOSPC5623-1G APOSPC5623-25G APOSPC5623-5G
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Bod varu: 88…90 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041006
CAS číslo: 780-31-4