Tisk…
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56209-1G PC56209-5G
APOSPC56209-1GEA 695 CZK
APOSPC56209-1G APOSPC56209-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Bod tání: 181…185 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18917156
CAS číslo: 651027-00-8