Tisk…
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
PC56207-1G PC56207-5G PC56207-250MG
APOSPC56207-1GEA 1620 CZK
APOSPC56207-1G APOSPC56207-5G APOSPC56207-250MG
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃IO
MW: 330,09 g/mol
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10567056
CAS číslo: 887144-97-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III