Tisk…
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
PC5620-1G PC5620-5G PC5620-10G
APOSPC5620-1GEA 622 CZK
APOSPC5620-1G APOSPC5620-5G APOSPC5620-10G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Vzorec: C₅H₂F₄N₂
MW: 166,08 g/mol
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010855
CAS číslo: 1682-20-8