Tisk…
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium trifluoro(thiomorpholinomethyl)borate
PC56184-1G PC56184-5G
APOSPC56184-1GEA 5160 CZK
APOSPC56184-1G APOSPC56184-5G
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Vzorec: C₅H₁₀BF₃KNS
MW: 223.11 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD10700162
CAS číslo: 1150654-80-0