Tisk…
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 870 CZK
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂S
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094298
CAS číslo: 105512-79-6