Tisk…
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5617-5G PC5617-25G
APOSPC5617-5GEA 1820 CZK
APOSPC5617-5G APOSPC5617-25G
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₇FN₂S
Bod tání: 102…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01086598
CAS číslo: 77815-14-6