Tisk…
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
PC5614-1G PC5614-250MG
APOSPC5614-1GEA 539 CZK
APOSPC5614-1G APOSPC5614-250MG
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
MW: 274,24 g/mol
Bod tání: 162…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209248
CAS číslo: 406476-31-1