Tisk…
Fluoroiodomethane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56130-5G PC56130-1G
APOSPC56130-5GEA 13530 CZK
APOSPC56130-5G APOSPC56130-1G
Fluoroiodomethane 95%
Fluoroiodomethane
Vzorec: CH₂FI
Bod varu: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12404952
CAS číslo: 373-53-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III