Tisk…

2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5613-25G PC5613-5G PC5613-100G
APOSPC5613-25GEA 1410 CZK
APOSPC5613-25G APOSPC5613-5G APOSPC5613-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Bod varu: 42…44 °C/1,5mmHg
Hustota: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134430
CAS číslo: 82386-89-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR