Tisk…
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5612-1G PC5612-500MG PC5612-5G
APOSPC5612-1GEA 1330 CZK
APOSPC5612-1G APOSPC5612-500MG APOSPC5612-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂S
Bod tání: 96…97 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 473-27-8