Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56114-1G PC56114-5G
APOSPC56114-1GEA 1910 CZK
APOSPC56114-1G APOSPC56114-5G
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16618942
CAS číslo: 25771-21-5