Tisk…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56101-1G PC56101-250MG
APOSPC56101-1GEA 8070 CZK
APOSPC56101-1G APOSPC56101-250MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O₂
MW: 194,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03074319
CAS číslo: 481065-92-3