Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5609-1G PC5609-500MG PC5609-5G PC5609-25G
APOSPC5609-1GEA 622 CZK
APOSPC5609-1G APOSPC5609-500MG APOSPC5609-5G APOSPC5609-25G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236281
CAS číslo: 240800-45-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III