Tisk…
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56083-1G PC56083-5G PC56083-25G
APOSPC56083-1GEA 622 CZK
APOSPC56083-1G APOSPC56083-5G APOSPC56083-25G
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878120
CAS číslo: 128259-68-7