Tisk…
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC56080-1G PC56080-5G PC56080-250MG
APOSPC56080-1GEA 9760 CZK
APOSPC56080-1G APOSPC56080-5G APOSPC56080-250MG
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259.11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185347
CAS číslo: 224044-97-7