1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56077-1G
PC56077-250MG
APOSPC56077-1GEA
3770
CZK
APOSPC56077-1G
APOSPC56077-250MG
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene
Vzorec:
C₈H₇F₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11845814 CAS číslo: 1138445-14-3 |