Tisk…
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)ethanone
PC56074-1G PC56074-250MG PC56074-5G
APOSPC56074-1GEA 705 CZK
APOSPC56074-1G APOSPC56074-250MG APOSPC56074-5G
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.0255 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526896
CAS číslo: 123942-11-0