Tisk…
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56072-2G PC56072-5G
APOSPC56072-2GEA 5820 CZK
APOSPC56072-2G APOSPC56072-5G
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112521
CAS číslo: 918523-99-6