Tisk…
Pentafluoroethyl phenyl ketone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropiophenone, Pentafluoroethyl phenyl ketone
PC5605-25G
APOSPC5605-25GEA 14090 CZK
APOSPC5605-25G
Pentafluoroethyl phenyl ketone 97%
Pentafluoroethyl phenyl ketone
Vzorec: C₉H₅F₅O
MW: 224,13 g/mol
Bod varu: 159…161 °C
Hustota: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018062
CAS číslo: 394-52-5