Tisk…
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56043-1G PC56043-250MG
APOSPC56043-1GEA 12870 CZK
APOSPC56043-1G APOSPC56043-250MG
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀Cl₂FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12914002
CAS číslo: 1216862-84-8