Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5602-1G PC5602-5G
APOSPC5602-1GEA 2280 CZK
APOSPC5602-1G APOSPC5602-5G
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₅ClF₃N₃O₃
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173866
CAS číslo: 175137-36-7
UN: 1759
ADR: 8,III