Tisk…
2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5597-1G PC5597-5G PC5597-25G
APOSPC5597-1GEA 1450 CZK
APOSPC5597-1G APOSPC5597-5G APOSPC5597-25G
2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
2,3-Difluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183536
CAS číslo: 387358-53-4