N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5596-5G
PC5596-1G
APOSPC5596-5GEA
10820
CZK
APOSPC5596-5G
APOSPC5596-1G
N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
N-Methyl chlorofluoroacetamide
Vzorec:
C₃H₅ClFNO Bod varu: 80 °C/0,4mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038320 CAS číslo: 53441-15-9 |