Tisk…
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5595-5G PC5595-1G PC5595-250MG
APOSPC5595-5GEA 17590 CZK
APOSPC5595-5G APOSPC5595-1G APOSPC5595-250MG
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Vzorec: C₄H₄BrF₃O₂
Bod varu: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038319
CAS číslo: 113816-36-7