Tisk…

(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5592-1G PC5592-5G
APOSPC5592-1GEA 5390 CZK
APOSPC5592-1G APOSPC5592-5G
(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 97%
(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene
Vzorec: C₄H₅F₃O
Bod varu: 61…63 °C
Hustota: 1,1568 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038316
CAS číslo: 26885-71-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR