3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5588-1G
PC5588-5G
PC5588-25G
APOSPC5588-1GEA
622
CZK
APOSPC5588-1G
APOSPC5588-5G
APOSPC5588-25G
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C6H4ClF3N2 Bod tání: 92…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01862661 CAS číslo: 117519-09-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |