Tisk…
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-1H,1H-undecafluorohexane
PC5587-1G PC5587-5G
APOSPC5587-1GEA 5060 CZK
APOSPC5587-1G APOSPC5587-5G
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane
Vzorec: C₆H₂F₁₁I
MW: 409,97 g/mol
Bod varu: 133 °C
Hustota: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038314
CAS číslo: 335-50-2