Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC5584-25G PC5584-100G PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA 827 CZK
APOSPC5584-25G APOSPC5584-100G APOSPC5584-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061094
CAS číslo: 657-06-7