Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)-propan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5582-1G PC5582-5G
APOSPC5582-1GEA 2320 CZK
APOSPC5582-1G APOSPC5582-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)-propan-2-ol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₁₁H₈F₆O
MW: 270.18 g/mol
Bod varu: 74…75 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038310
CAS číslo: 2386-82-5