Tisk…
1,1,2,2,3,3-Hexafluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5581-5G PC5581-25G
APOSPC5581-5GEA 10490 CZK
APOSPC5581-5G APOSPC5581-25G
1,1,2,2,3,3-Hexafluoropropane
1,1,2,2,3,3-Hexafluoropropane
Vzorec: C₃H₂F₆
Bod varu: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093293
CAS číslo: 27070-61-7
UN: 3163
ADR: 2.2,