Tisk…
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5580-5G PC5580-25G
APOSPC5580-5GEA 3740 CZK
APOSPC5580-5G APOSPC5580-25G
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Hexafluoroisopropyl crotonate
Vzorec: C₇H₆F₆O₂
Bod varu: 62…63 °C/115mmHg
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093322
CAS číslo: 135771-94-7