Tisk…
Bromodifluoroacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5574-100G PC5574-25G PC5574-5G
APOSPC5574-100GEA 3940 CZK
APOSPC5574-100G APOSPC5574-25G APOSPC5574-5G
Bromodifluoroacetic acid 97%
Bromodifluoroacetic acid
Vzorec: C₂HBrF₂O₂
Bod varu: 134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183519
CAS číslo: 354-08-5
UN: 3261
ADR: 8,III