Tisk…
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5572-1G PC5572-25G PC5572-5G
APOSPC5572-1GEA 2570 CZK
APOSPC5572-1G APOSPC5572-25G APOSPC5572-5G
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₅F₅O₂
MW: 252.14 g/mol
Bod varu: 76 °C/20mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038874
CAS číslo: 53841-60-4