Tisk…
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5570-5G PC5570-1G
APOSPC5570-5GEA 6720 CZK
APOSPC5570-5G APOSPC5570-1G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane
Vzorec: C₅H₅F₅O
Bod varu: 61…62 °C/740mmHg
Hustota: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00053172
CAS číslo: 378-72-3
UN: 1993
ADR: 3,III