Tisk…
1,1,1,3-Tetrafluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5569-1G PC5569-5G
APOSPC5569-1GEA 6450 CZK
APOSPC5569-1G APOSPC5569-5G
1,1,1,3-Tetrafluorobutane 97%
1,1,1,3-Tetrafluorobutane
Vzorec: C₄H₆F₄
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 86884-13-1