1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5564-5G
PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA
9760
CZK
APOSPC5564-5G
APOSPC5564-25G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene
Vzorec:
C₄H₃F₅ MW: 146.06 Bod varu: 44350 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
374-27-6 UN: 3161 ADR: 2.1 |