Tisk…
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5551-25G PC5551-5G PC5551-1G
APOSPC5551-25GEA 21300 CZK
APOSPC5551-25G APOSPC5551-5G APOSPC5551-1G
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃S
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941309
CAS číslo: 386715-52-2