Tisk…
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5547-1G PC5547-25G PC5547-5G
APOSPC5547-1GEA 622 CZK
APOSPC5547-1G APOSPC5547-25G APOSPC5547-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₃S
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091380
CAS číslo: 67475-55-2
UN: 3261
ADR: 8,II