Tisk…
3-Fluoro-4-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5542-5G PC5542-25G
APOSPC5542-5GEA 662 CZK
APOSPC5542-5G APOSPC5542-25G
3-Fluoro-4-iodoaniline
3-Fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
MW: 237.01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774187
CAS číslo: 656-66-6