Methyl-2,5-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl 2,5-difluorobenzoate
PC5541-1G
PC5541-25G
PC5541-5G
PC5541-100G
APOSPC5541-1GEA
417
CZK
APOSPC5541-1G
APOSPC5541-25G
APOSPC5541-5G
APOSPC5541-100G
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₆F₂O₂ Bod varu: 202…204 °C Hustota: 1,265 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093800 CAS číslo: 362601-90-9 |