Tisk…
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
PC5540-100G PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA 6250 CZK
APOSPC5540-100G APOSPC5540-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₃F₅O
MW: 198.09
Bod varu: 114…115 °C/60mmHg
Bod tání: 30…32 °C
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004602
CAS číslo: 440-60-8