Tisk…
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5538-5G PC5538-25G PC5538-100G
APOSPC5538-5GEA 622 CZK
APOSPC5538-5G APOSPC5538-25G APOSPC5538-100G
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Bod tání: 143…147 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862079
CAS číslo: 385-02-4