2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5536-1G
PC5536-5G
PC5536-25G
APOSPC5536-1GEA
622
CZK
APOSPC5536-1G
APOSPC5536-5G
APOSPC5536-25G
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₄BF₃O₂ Bod tání: 228…235 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863169 CAS číslo: 182482-25-3 |