Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3,3,3-Trifluoropropionate, 3,3,3-Trifluoropropionic acid methyll ester
PC5518-1G
PC5518-5G
APOSPC5518-1GEA
622
CZK
APOSPC5518-1G
APOSPC5518-5G
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Vzorec:
C₄H₅F₃O₂ Bod varu: 95…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02262206 CAS číslo: 18830-44-9 UN: 3272 ADR: 3,III |