Tisk…
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5517-1G PC5517-5G
APOSPC5517-1GEA 2580 CZK
APOSPC5517-1G APOSPC5517-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
Bod varu: 104…105 °C
Hustota: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068659
CAS číslo: 382-90-1
UN: 1993
ADR: 3,II