Tisk…
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5516-1G PC5516-5G
APOSPC5516-1GEA 1660 CZK
APOSPC5516-1G APOSPC5516-5G
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Vzorec: C₅H₇F₃O₂
Bod varu: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2365-82-4
UN: 3272
ADR: 3,III